Learn More
Cadmiumchlorid, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10682145
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumchlorid, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10682145 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10682145
Marke: Thermo Scientific Acros
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00010916
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-Name Dichlorcadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Siedepunkt 960.0°C
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride
Schmelzpunkt 568.0°C
Namenshinweis Anhydrous, For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15,1622
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Formelmasse 183.31
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number315270050,315271000,315275000
ChargennummerA0466096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number315270050,315271000,315275000
ChargennummerA0448391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number315270050,315271000,315275000
ChargennummerA0455616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number315270050,315271000,315275000
ChargennummerA0406949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number315270050,315271000,315275000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cadmium chloride
Name des Produkts
Cadmiumchlorid, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >