Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10297230
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10297230
Marke: Thermo Scientific Acros 317131000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5743-04-4 | C4H6CdO4·2H2O | 266.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-04-4
Summenformel C4H6CdO4·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 266.52
MDL-Nummer MFCD00150020
InChI-Schlüssel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium acetate dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Cd·2H2O
Merck Index 10,1584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 266.52
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number317135000,317130025,317131000
ChargennummerA0426225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number317135000,317130025,317131000
ChargennummerA0371834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number317135000,317130025,317131000
ChargennummerA0398047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number317135000,317130025,317131000
ChargennummerA0411269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number317135000,317130025,317131000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium acetate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cadmiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >