Learn More
Cadmiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
92.60 CHF - 335.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 513-78-0 |
---|---|
Summenformel | CCdO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.42 |
MDL-Nummer | MFCD00010918 |
InChI-Schlüssel | GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly |
PubChem CID | 10564 |
IUPAC-Name | Cadmium(2+)carbonat |
SMILES | [Cd++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11341938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011864.14 |
25 g |
92.60 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011864.22 |
100 g |
335.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
513-78-0 | |
172.42 | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
10564 | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O |
CCdO3 | |
MFCD00010918 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
Cadmium(2+)carbonat |
Spezifikation
Cadmium carbonate | |
513-78-0 | |
Pulver/Klumpen | |
CCdO3 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
Cadmium(2+)carbonat | |
10564 | |
Geruchsneutral | |
4.26 g/mL |
500°C (decomposition) | |
Weiß | |
99.99% | |
MFCD00010918 | |
It is insoluble in water and organic solvents,slightly soluble in aqueous acid,potassium cyanide,ammonium. | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O | |
172.42 | |
172.42 | |
White powder/lumps |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H330-H340-H350-H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-168-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen