Learn More
Cadmiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium carbonate |
Schmelzpunkt | 500°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver/Klumpen |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water and organic solvents,slightly soluble in aqueous acid,potassium cyanide,ammonium. |
Formelmasse | 172.42 |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | White powder/lumps |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Cadmiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur