Learn More
Kadoylsäure-Natriumsalztrihydrat,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473647
Zum Warenkorb hinzufügen
Kadoylsäure-Natriumsalztrihydrat,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473647
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11473647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18139.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Cacodylic acid sodium salt is frequently used as a buffering agent during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy. It is also used as a buffer for formulating screens and for optimization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cacodylic-Säure-Natriumsalz wird häufig als Puffermittel bei der Vorbereitung und Fixierung biologischer Proben für die Übertragung bei der Elektronenmikroskopie verwendet. Wird auch als Puffer für die Formulierung von Bildern und für die Optimierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-99-3
Summenformel C2H12AsNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 214.024
MDL-Nummer MFCD00149079
InChI-Schlüssel RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23679059
IUPAC-Name Natrium;Dimethylarsinat;Trihydrat
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Strukturformel (CH3)2AsO2Na·3H2O
Menge 25 g
UN-Nummer UN1688
Beilstein 3702348
Merck Index 14,8595
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 214.03 (159.98 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10205571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Chargennummer10237280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Chargennummer10200826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Chargennummer10227783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Chargennummer10211941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Name des Produkts
Kadoylsäure-Natriumsalztrihydrat,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >