Learn More
Kadoylsäure, Natriumsalz Trihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10052960
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kadoylsäure, Natriumsalz Trihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10052960
Marke: Thermo Scientific Acros 214970250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Cacodylsäure, Natriumsalz-Trihydrat (CAS-Nr. 6131-99-3), kommt in der Forschung häufig als Puffermittel in der Elektronenmikroskopie zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat ist einer der wichtigsten methylierten Metaboliten der von den meisten Tieren aufgenommenen Arsenverbindungen.
  • In In-vivo-Experimenten mit einem Rattenmodell wurde gezeigt, dass Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat die Krebsbildung in Niere, Blase, Schilddrüse und Leber fördert.
Anwendungen
  • Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat wird in der Forschung als Puffer bei der Vorbereitung und Fixierung biologischer Proben für die Übertragung in der Elektronenmikroskopie verwendet.
  • Es kommt in Puffern für die Formulierung und Optimierung von Bildschirmen zum Einsatz.
  • In chemischen Experimenten dient diese Verbindung zum Einführen von Arsen in Proteine für die anomale Diffraktionsphase mit einer Wellenlänge in Kristallographieverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-99-3
Summenformel C2H12AsNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 214.024
MDL-Nummer MFCD00149079
InChI-Schlüssel RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC-Name Natrium;Dimethylarsinat;Trihydrat
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) ≥97.5%
Güte Rein
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Arsenate, dimethyl,sodium
Name des Produkts
Kadoylsäure, Natriumsalz Trihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >