Learn More
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10770785
5g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5g
10g
50g
250g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-60-5
Summenformel C2H7AsO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.00
MDL-Nummer MFCD00002095
InChI-Schlüssel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-Name Dimethylarsensäure
SMILES C[As](C)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid
Schmelzpunkt 195°bis 198 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Formelmasse 138.01
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals >