Learn More
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10711551
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711551
10g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5g
10g
50g
250g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10711551
Marke: Thermo Scientific Acros 318150100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-60-5
Summenformel C2H7AsO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.00
MDL-Nummer MFCD00002095
InChI-Schlüssel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-Name Dimethylarsensäure
SMILES C[As](C)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid
Schmelzpunkt 195°bis 198 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Formelmasse 138.01
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 10g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number318150500,318150100,318152500
ChargennummerA0432512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number318150500,318150100,318152500
ChargennummerA0468104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog Number318150500,318150100,318152500
ChargennummerA0432512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number318150500,318150100,318150000,318152500,318150050
ChargennummerA0430033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number318150500,318150100,318150000,318152500,318150050
Name des Produkts
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals >