Learn More
Techsit™ C-Tech ESD Reinraum-Drehstuhl
Antistatischer ESD Reinraum-Drehstuhl aus Kunstleder.
408.38 CHF - 596.43 CHF
Spezifikation
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung ESD Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Mit Neigung Mit Armlehnen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mit Neigung Mit Armlehnen Preis Menge & Verfügbarkeit  
16543944
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8920
Nein Nein
408.38 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16553944
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8920AA
Nein Ja
596.43 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16563944
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Techsit™
TS8920ST
Ja Nein
515.84 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ESD- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Ergonomisch
Stahl
150 kg
5 Jahre Garantie.
Rollen
Ja
Nein
Reinraum-Stuhl
Vinyl
Nicht autoklavierbar
ESD Vinyl
Gasdruckfeder
Tischhöhe
16 kg
490 mm
Ja
Ja
Schwarz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.