Learn More
Techsit™ C-Tech ESD Reinraum-Drehstuhl
Antistatischer ESD Reinraum-Drehstuhl aus Kunstleder.
Marke: Techsit™ TS8920AA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ESD- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Reinraum-Stuhl | |
Ja | |
Nicht autoklavierbar | |
ESD Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Tischhöhe | |
5 Jahre Garantie. | |
Rollen | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Vinyl |
Schwarz | |
Verstellbare Armlehnen | |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Nein | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.