Learn More
Techsit™ C-Tech ESD Reinraum-Drehstuhl
Antistatischer ESD Reinraum-Drehstuhl aus Kunstleder.
Marke: Techsit™ TS8920ST
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ESD- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Reinraum-Stuhl | |
Ja | |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
ESD Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Nein | |
Ja |
Schwarz | |
Nicht autoklavierbar | |
ESD Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Tischhöhe | |
5 Jahre Garantie. | |
Rollen | |
Nein | |
Ja | |
Ja | |
Vinyl |