Learn More
Labcon C-Pette™ und C-Pette™ E-Bluttransfer-Spender
Diese E-Spender bieten eine einfache Möglichkeit, Blut in eine Testkassette zu dispensieren, ohne die Kappe vom Entnahmeröhrchen zu entfernen.
29.10 CHF - 615.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17494362
|
Labcon
7625-540-000-9 |
100/Packung | Acrylkanüle |
29.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17484362
|
Labcon
7625-500-000-9 |
500 Packungen | Acrylkanüle |
119.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17424372
|
Labcon
7630-540-000-9 |
100/Packung | Edelstahlkanüle |
132.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17414372
|
Labcon
7630-500-000-9 |
500 Packungen | Edelstahlkanüle |
615.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
In beide E-Spender passen alle Standard-Blutentnahmeröhrchen; damit eignen sie sich ideal für viele Point-of-Care (POC)-Analysatoren, die das Eingeben einer Probe erfordern.
- Minimiert Aerosole und reduziert das Risiko von im Labor erworbenen Infektionen
- Sichere Verwendung am Patientenbett
- Polystyrol USP Klasse VI
- Edelstahl- oder Arylkanüle
- Nicht autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Bluttropfen-Spender | |
Ja |