Learn More
Labcon C-Pette™ und C-Pette™ E-Bluttransfer-Spender
Diese E-Spender bieten eine einfache Möglichkeit, Blut in eine Testkassette zu dispensieren, ohne die Kappe vom Entnahmeröhrchen zu entfernen.
Marke:  Labcon 7625-540-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17494362
  • 29.10 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In beide E-Spender passen alle Standard-Blutentnahmeröhrchen; damit eignen sie sich ideal für viele Point-of-Care (POC)-Analysatoren, die das Eingeben einer Probe erfordern.
  • Minimiert Aerosole und reduziert das Risiko von im Labor erworbenen Infektionen
  • Sichere Verwendung am Patientenbett
  • Polystyrol USP Klasse VI
  • Edelstahl- oder Arylkanüle
  • Nicht autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Bluttropfen-Spender
Ja
Acrylkanüle
100/Packung