Learn More
Labcon C-Pette™ und C-Pette™ E-Bluttransfer-Spender
Diese E-Spender bieten eine einfache Möglichkeit, Blut in eine Testkassette zu dispensieren, ohne die Kappe vom Entnahmeröhrchen zu entfernen.
Marke: Labcon 7630-540-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
In beide E-Spender passen alle Standard-Blutentnahmeröhrchen; damit eignen sie sich ideal für viele Point-of-Care (POC)-Analysatoren, die das Eingeben einer Probe erfordern.
- Minimiert Aerosole und reduziert das Risiko von im Labor erworbenen Infektionen
- Sichere Verwendung am Patientenbett
- Polystyrol USP Klasse VI
- Edelstahl- oder Arylkanüle
- Nicht autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Bluttropfen-Spender | |
Ja | |
Edelstahlkanüle | |
100/Packung |