Learn More
BXDC1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen BXDC1
Klon 1D12F1
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237141
Unterlagen ansehen
Proteintech
68192-1-IG-150UL
150 μL
335.55 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30235347
Unterlagen ansehen
Proteintech
68192-1-IG-20UL
20 μL
124.03 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The BXDC1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BXDC1. This antibody recognizes human antigen. The BXDC1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
BXDC1
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
84154
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1D12F1
Western Blot, ELISA
Liquid
Human
FLJ21087; RPF2; bA397G5.4
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BXDC1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech