Learn More
BXDC1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 68192-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The BXDC1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BXDC1. This antibody recognizes human antigen. The BXDC1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
BXDC1 | |
1D12F1 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Protein A purification | |
Primary | |
Human | |
34 kDa | |
Liquid |
Western Blot, ELISA | |
1000 μg/mL | |
FLJ21087; RPF2; bA397G5.4 | |
Recombinant Protein | |
20 μL | |
84154 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Monoclonal Antibody | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BXDC1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech > Unconjugated; 20 μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur