Learn More
BW Technologies™ BW Technologies Gaswarndetektor
Der robuste und zuverlässige 4-Gas-Detektor kombiniert eine umfassende Palette an Funktionen mit einfacher Bedienung per Knopfdruck. Der BW Technologies™ GasAlertQuattro Multigasdetektor bietet flexible Energieoptionen für kontinuierliche Betriebsbereitschaft.
Marke: BW Technologies™ QT-XWHM-R-Y-E-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anwendung per Knopfdruck minimiert Kosten und Schulungungsaufwand.
- Die bewährten Surecell-Sensoren bieten eine beispiellose Leistung auch unter härtesten Umgebungsbedingungen.
- Austauschbare Energieoptionen mit verlängerten Akkulaufzeiten für längere Betriebsbereitschaft.
- Kontinuierliche LCD-Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit.
- Durch das kompakte und leichte Design bequem zu tragen.
- Einfaches automatisches Kalibrierungsverfahren; kompatibel mit der automatischen Test- und Kalibrierstation BW MicroDock II.
- Vollfunktions-Selbsttest von Sensor(en), Akkuzustand, Stromkreisintegrität, akustische/visuelle Alarme beim Einschalten und kontinuierliche Sensorentests.
- Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten.
- Integrierte stoßfeste Schutzhülle.
- Kann über austauschbaren Akku oder ein Batteriepack mit 3 AA-Batterien betrieben werden.
- Minimaler Einarbeitungsaufwand dank einfacher Ein-Tasten-Bedienung und intuitiver Benutzeroberfläche.
- Umfangreicher Speicher für Daten- und Ereignisaufzeichnung.
- IntelliFlash-Funktion bestätigt den Betrieb und die einwandfreie Funktion für Anwender und Aufsichtspersonen über eine Distanz von bis zu 20 ft./6.1 m.
- Verbesserte Resistenz gegenüber häufigen Querempfindlichkeiten durch Industriegase wie Methanol und Ethanol (CO- und H2S-Sensoren).
- Mehrere Sprachversionen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch.
- Die bewährten Surecell-Sensoren bieten eine beispiellose Leistung auch unter härtesten Umgebungsbedingungen.
- 4-Kanal-Monitor mit 4 Sensoren.
- SureCell H2S- und CO-Sensoren bieten eine hervorragende Leistung, auch unter extremen Einsatzbedingungenbieten.
- SureCell ist ein patentierter, felderprobter Honeywell-Sensor.
- Die Laufzeit von wiederaufladbaren Batterien beträgt 21 Stunden bei 70 F.
- Alkalibatterien können ebenfalls verwendet werden.
- Größerer LCD-Bildschirm und Grafik.
- Komfortable Ein-Tasten-Bedienung.
- Die grüne IntelliSense Blinkleuchte zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet, kalibriert und stoßgeprüft ist.
- Reflex Technology-Monitor überprüft kontinuierlich Sensoren, Batterie, Stromkreis, Speicher.
Spezifikation
Akustisch | |
Lithium (wiederaufladbar) | |
47 mm | |
Gasmelder | |
81 mm | |
1 bis 0.1 % | |
316 g |
20 h | |
Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4 | |
Sauerstoff (O2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefelwasserstoff (H2S), brennbares Gas (%LEL), Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, LEL | |
130 mm | |
0 bis 100 % | |
24 Monate |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
BWE008 DETECTEUR GASALERT QUATTRO
DateigrößeVersion: 2.3 MB
BWE006 DETECTEUR GASALERT QUATTRO
DateigrößeVersion: 508.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BW Technologies™ BW Technologies Gaswarndetektor > Messbereich: 0 bis 100 %
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur