Learn More
Wheaton™ Gummistopfen für Gefriertrocknung
Zum sicheren Verschließen von Flaschen und Fläschchen im Labor. Wheaton™ Gefriertrocknungsstopfen aus Gummi sind aus Butylkautschuk gefertigt.
171.31 CHF - 328.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Butylgummi |
Produkttyp | Stopfen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Diagnosefläschchen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13550970
|
Wheaton™
600005 |
14mm |
171.31 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
14833592
|
Wheaton™
700005 |
20mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Lieferbar in zwei Größen
- Gefriertrocknungsstopfen sind zum Eindrücken (kein Schraubgewinde)
Spezifikation
Grau | |
Butylgummi | |
Stopfen | |
Diagnosefläschchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Gummistopfen für Gefriertrocknung