Learn More
Wheaton™ Gummistopfen für Gefriertrocknung
Zum sicheren Verschließen von Flaschen und Fläschchen im Labor. Wheaton™ Gefriertrocknungsstopfen aus Gummi sind aus Butylkautschuk gefertigt.
Marke:  Wheaton™ 700005
234.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14833592
  • 328.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in zwei Größen
  • Gefriertrocknungsstopfen sind zum Eindrücken (kein Schraubgewinde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20mm
Grau
Stopfen
Diagnosefläschchen
Butylgummi