Learn More
Buerkle™ Pipettenspülgerät, PE, 17l, Innen-ØxHöhe 165x740mm
Buerkle™ Polyethylen-Pipettenspülsystem für die einfache und schonende Reinigung und sichere Lagerung von Pipetten.
Marke: Buerkle™ 9650-0650
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur problemlosen, schonenden Reinigung und sicheren Aufbewahrung von Pipetten. Ein komplettes System, das für jedes Labor geeignet ist.
- PE transparent
- Nutzhöhe 600 mm
Spezifikation
740 mm | |
165 mm | |
Pipettenspülgerät |
Fassungsvermögen 7 l, Standdurchmesser 315 mm | |
Polyethylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pipettenspülgerät, PE, 17l, Innen-ØxHöhe 165x740mm > Höhe: 740 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur