Learn More
Buerkle™ Quecksilber-Aufsammler, Dose mit Schraubdeckel
Mit dem Quecksilber-Aufsammler, Dose mit Schraubdeckel, kann verschüttetes Quecksilber unkompliziert aufgesammelt und wieder verwendet werden. Der Quecksilber-Aufsammler besteht aus einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage.
Marke: Buerkle™ 9789-0001
Beschreibung
Mit dem Bürkle Quecksilber-Aufsammler kann verschüttetes Quecksilber unkompliziert aufgesammelt und wieder verwendet werden. Der Quecksilber-Aufsammler besteht aus einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage. Drückt man die Schaumstoffeinlage leicht auf verschüttetes Quecksilber, öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf. Beim Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen durch die perforierte Trennscheibe in die Dose.
Spezifikation
Quecksilber-Aufsammler | |
Mercury | |
Spezialverschluss mit besonderem Kunststoffschaum |