Learn More
Chemisches Bindemittel zur Beseitigung von Verschüttungen, rein, Fisher Chemical™
Universell einsetzbares chemisches Bindemittel, das für den Einsatz bei allen verschütteten Chemikalien geeignet ist.
Marke:  Fisher Chemical S/7435/53
138.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10050390
  • 142.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Universell einsetzbares chemisches Bindemittel, das für den Einsatz bei allen verschütteten Chemikalien geeignet ist.
  • Bindet mit Flüssigkeiten, die ein Volumen bis zum 75-fachen des Eigengewichts aufweisen
  • Beseitigt nicht die Gefahren, die mit einem Verschütten verbunden sind; Rückstände müssen entsprechend der gebundenen Substanz behandelt und entsorgt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
500 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chemisches Bindemittel zur Beseitigung von Verschüttungen, rein, Fisher Chemical™ > 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff