Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Homogenisatoren mit Bead-Mühle, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
GREENER_CHOICE
Für den Gebrauch mit Fisher Scientific™ Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren. Auch für die meisten anderen handelsüblichen Bead Mills geeignet. 500er-Packung.
371.00 CHF - 379.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Weiß/lichtundurchlässig
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
Verpackungsmenge 500/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15545809
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15545809
Verstärkte Röhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
379.00 CHF
1 Packung
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15535809
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15535809
Nicht verstärkte Röhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
371.00 CHF
1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • RNase-/DNase-frei
  • Verarbeitungsbereich: 300 μl bis 1.8 ml
  • Beads nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Ja
500/Packung
Weiß/lichtundurchlässig
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Homogenisatoren mit Bead-Mühle, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen