Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Homogenisatoren mit Bead-Mühle, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
Für den Gebrauch mit Fisher Scientific™ Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren. Auch für die meisten anderen handelsüblichen Bead Mills geeignet. 500er-Packung.
Marke: Fisherbrand™ 15535809
352.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Verarbeitungsbereich: 300 μl bis 1.8 ml
- Beads nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Nicht verstärkte Röhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen | |
Weiß/lichtundurchlässig | |
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren | |
Ja |
2 ml | |
Ja | |
500/Packung |
Videos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Lysing Beads and Tubes
DateigrößeVersion: 185.5 kB
Lysing Beads and Tubes
DateigrößeVersion: 233.4 kB
Lysing Beads and Tubes
DateigrößeVersion: 216 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Homogenisatoren mit Bead-Mühle, 2 ml-Röhrchen ohne Verstärkung mit Schraubverschlüssen und O-Ringen > 2 ml-Röhrchen, nicht verstärkt, mit Schraubverschlüssen und O-Ringen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur