Learn More
Pufferlösung pH 8,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Marke:  Fisher Chemical J/2860/24
194.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10164373
  • 695.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pufferlösung pH 8,00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Flüssig
217672
8
10 L
Beutel in Karton
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Pufferlösung pH 8,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™ > 10 l, Beutel in Schachtel