Learn More
Labconco™ Precise™ Handschuhbox mit Schutzgasatmosphäre
Gewährleistet eine lecksichere Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien. Die Labconco™ Precise™ Schutzgashandschuhbox verfügt über Ventile zum Evakuieren/Befüllen der Kammern und Trockenzugverbindungen, um niedrige Sauerstoffkonzentrationen zu erreichen.
Marke: Labconco™ 5220120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus einem Stück gegossenes -Gehäuse aus Polyethylen mittlerer Dichte
- Epoxidharz-beschichteter Stahlüberbau
- Laminiertes, abnehmbares Sichtfenster aus Sicherheitsglas (B x H 26,4 x 12,5 in.)
- Die platzsparenden, nach oben schwenkbaren Innen- und Außentüren für die Transferkammer sind gewichtsausgeglichen und mit Schnellverschlüssen ausgestattet
- Auf dem Boden der Handschuhbox versiegelt schwarze, chemikalienbeständige Arbeitsfläche
- Das Druckbegrenzungsventil wird bei Druck/Vakuum außerhalb von -6 bis +6 in. Wasser aktiviert
- Druckbegrenzungsventilöffnung, Nenndurchmesser von 4 in.
- Elektrische Duplex-Innensteckdose für die Deckenmontage mit einer max. Stromkreislast von 2 A
- Schwarze Neoprenhandschuhe, Größe 9 3/4, sind im Lieferumfang enthalten
- Fluoreszierende Leuchte, 22 W, mit einfachem Austausch von oben
- Schalter für Licht und Steckdose ganz innen
- Werkseitig mit einem Massenspektrometer auf Leckdichtigkeit getestet, während die Handschuhbox mit Helium bei einem Wasserpegel von 5 Zoll unter Druck gesetzt wird
- Keine erkennbaren Leckagen von mehr als 1 x 10-4 ml/s
- Erfüllt die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse 1 für Sauerstoffleckraten gemäß der Testmethode nach ISO 10648-2
- Sechs manuelle Ventile zum Spülen/Befüllen von Haupt- und Transferkammer sowie zum Trocknen von Zugverbindungen
- Druckmesser der Hauptkammer mit Wasserstandsmesswerten von -5 bis +5 Zoll.
- Druckmesser der Transferkammer mit Quecksilbermesswerten von 0 bis -29 Zoll
- Hochvakuumhülse für die Transferkammer und innere, ineinander greifende Ablage aus mit Epoxidharzpulver beschichtetem Stahl
- CE-Konformität (230 V-Modelle)
Spezifikation
HEPA | |
Pulverbeschichteter Stahl, Sicherheitsglas, Neopren | |
CE, ISO 10648-2 Klasse 1 | |
31,6 in. | |
80,3 cm | |
Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien | |
40 in. | |
101,6 cm | |
50 Hz | |
76,2 cm | |
1 | |
230 V | |
368,1 l | |
260 lb. | |
52,7 in. | |
133,9 cm |
Fluoreszent | |
4 A | |
Weiß, hellgrau | |
27,5 in. | |
69,9 cm | |
Stützfuß, Vakuumquelle, Inertgas, Schlauchkit | |
25 in. | |
63,5 cm | |
Elektrische Duplex-Innensteckdose für die Deckenmontage | |
Polyethylen | |
9 3/4 (Handschuh) | |
13 cu. ft. | |
1 Jahr | |
118 kg | |
33,5 in. | |
85,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Precise™ Handschuhbox mit Schutzgasatmosphäre > Handschuhbox mit kontrollierter Atmosphäre:Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 4 A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur