Learn More
Pufferlösung pH6.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, CAS:7778-77-0, farblos, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:6, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Marke: Fisher Chemical J/2840/08
33.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, CAS:7778-77-0, farblos, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:6, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Spezifikation
7778-77-0 | |
6 | |
500 mL | |
Plastikflasche aus HDPE |
Farblos | |
Flüssig | |
81857 |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer colour coded concentrated solution pH 10 (borate) Blue
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526119 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | J/2840/15,J/2840/17,J/2840/08 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
59Stunden
7Minuten
32Sekunden
43