Learn More
Pufferlösung pH6.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, CAS:7778-77-0, farblos, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:6, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Marke: Fisher Chemical J/2840/17
105.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, CAS:7778-77-0, farblos, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:6, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Spezifikation
7778-77-0 | |
6 | |
2.5 L | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumdihydrogenphosphat | |
516951 |
Farblos | |
Flüssig | |
H2KO4P | |
Plastikflasche aus HDPE | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer colour coded concentrated solution pH 10 (borate) Blue
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13