Learn More
Pufferlösung, pH 8
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 8.00) ist in Lösungen erhältlich, die bei 20 °C bzw. 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet wurden. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
27.50 CHF - 49.75 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
---|---|
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Lösungstyp | pH-Puffer |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
Produktcode | Marke | Menge | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11482014
![]() |
Reagecon
10805 |
500 ml | 8 |
27.50 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11822172
![]() |
Reagecon
1080525 |
500 ml | 8 |
31.95 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11420469
![]() |
Reagecon
1080 |
1 l | 8 |
40.40 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12719166
![]() |
Reagecon
108025 |
1 l | 8 |
49.75 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Specifications
0 °C | |
Farblos | |
pH-Puffer | |
Fully miscible in water |
100 °C | |
Flüssig | |
Ja |
Safety and Handling
- BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid, DisodiumSalt
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.