Learn More
Pufferlösung, pH 8 Artikelnummer.: 11482014
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Pufferlösung, pH 8
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11482014 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 8
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
pH:
8
Artikelnummer. 11482014
Marke: Reagecon 10805
Verfügbar ab: 06-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 8.00) ist in Lösungen erhältlich, die bei 20 °C bzw. 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet wurden. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp pH-Puffer
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer824H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2025 Catalog Number10805
Chargennummer823J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2024 Catalog Number10805
Chargennummer824C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog Number10805
Chargennummer822D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number10805
Chargennummer822D1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2022 Catalog Number10805
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid, DisodiumSalt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 8 >