Learn More
Farbkodierte Pufferlösung, pH 7.00, Gelb, Doppelhalsflasche
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 7.00) Yellow wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Beim Entwickeln diees Kalibrierungs- und Kontrollpuffers wurde ein spezieller Schwerpunkt auf das Gewährleisten seiner Stabilität gelegt. Er ist farbcodiert und komfortabel verpackt.
29.80 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssig |
Geruch | Merkmal |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11431974
![]() |
Reagecon
10705CTT |
500 ml |
29.80 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11414629
![]() |
Reagecon
BPH03 |
5 l |
136.00 CHF
5 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Aus praktischen Gründen farbkodiert und verpackt
- Zur einfachen Identifizierung des pH-Werts gelb gefärbt
- Lieferbar in Beuteln in Kartons, Großpackungs-Cubitainer mit integriertem Hahn zum einfachen Dispensieren oder Doppelhalsflaschen mit integrierter Kalibrierkammer
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Gelb | |
Flüssig | |
Ja |
7 | |
Merkmal | |
Fully miscible in water |