Learn More
Farbkodierte Pufferlösung, pH 7.00, Gelb, Doppelhalsflasche
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 7.00) Yellow wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Beim Entwickeln diees Kalibrierungs- und Kontrollpuffers wurde ein spezieller Schwerpunkt auf das Gewährleisten seiner Stabilität gelegt. Er ist farbcodiert und komfortabel verpackt.
Marke:  Reagecon 10705CTT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11431974
  • 29.80 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Aus praktischen Gründen farbkodiert und verpackt
  • Zur einfachen Identifizierung des pH-Werts gelb gefärbt
  • Lieferbar in Beuteln in Kartons, Großpackungs-Cubitainer mit integriertem Hahn zum einfachen Dispensieren oder Doppelhalsflaschen mit integrierter Kalibrierkammer
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifizierung nach ISO 9001:2008
  • Akkreditiert nach ISO 17025
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Flüssig
Merkmal
Ja
7
500 ml
Doppelhalsflasche mit integrierter Kalibrierkammer
Fully miscible in water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7C25E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2025 Catalog Number10705CTT
Chargennummer7C25C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 Catalog Number10705CTT
Chargennummer7C24M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2025 Catalog Number10705CTT
Chargennummer7C24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog Number10705CTT
Chargennummer7C24H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number10705CTT
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Farbkodierte Pufferlösung, pH 7.00, Gelb, Doppelhalsflasche > Menge: 500 ml; Verpackung: Doppelhalsflasche