Learn More
Pufferlösung, pH 4.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 4.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 10405
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11422014
  • 25.75 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
pH-Puffer
Ja
100 °C
4
500 ml
Merkmal
Fully miscible in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer425B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2025 Catalog Number10405
Chargennummer424L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number10405
Chargennummer424H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number10405
Chargennummer424G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number10405
Chargennummer424E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number10405
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4.00 > Menge: 500  ml, getestet bei 20 degC