Learn More
Pufferlösung, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
41.31 CHF - 133.67 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer solution pH 10
Farbe Farblos
CAS 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
pH 9.98 to 10.02 (20°C)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10031891
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
258605000
500 mL
41.31 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10359240
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
258600010
1 L
65.02 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11916971
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
258600025
2.5 L
133.67 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution pH 10
1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
Flüssigkeit
Farblos
9.98 to 10.02 (20°C)
Kunststoffflasche
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 10, Thermo Scientific Chemicals