Learn More
Pufferlösung, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 258600010
61.77 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10359240
  • 66.65 CHF / 1 Liter
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution pH 10
1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
Flüssigkeit
Kunststoffflasche
Farblos
9.98 to 10.02 (20°C)
1 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 10, Thermo Scientific Chemicals > 1 l; Kunststoffflasche