Learn More
Buffer solution, Citrate Potassium Dihydrogen, pH 3.776, Fisher chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
77.00 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
pH | 3.776 (at 25°C) |
---|---|
Verpackung | Flasche |
Produkttyp | Buffer Solution, Potassium Dihydrogen Citrate |
Spezifikation
3.776 (at 25°C) | |
Flasche | |
Buffer Solution, Potassium Dihydrogen Citrate |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buffer solution, Citrate Potassium Dihydrogen, pH 3.776, Fisher chemical™