Learn More
Buffer solution, Citrate Potassium Dihydrogen, pH 3.776, Fisher chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical SOL 014 1L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12980654
  • 112.00 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
3.776 (at 25°C)
1000 mL
Flasche
Buffer Solution, Potassium Dihydrogen Citrate