Learn More
BUCHI Glastrocknungsöfen
Schonendes Trocknen mit vollständiger Probensichtbarkeit
4675.00 CHF - 8460.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 40-300 °C plus-oder-minus 5 °C
Typ Trockenofen
Spannung 100/230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10549901
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BUCHI
046601
Kugelrohrtrocknung 5 bis 40 ml
8460.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10131031
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BUCHI
046600
B-585 Trocknend 100 bis 250 ml
4675.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektrisch leitfähige Glasschläuche ermöglichen jederzeit die vollständige Sichtbarkeit der Proben.
  • Eine schonende Probenbehandlung sorgt für hohe Ausbeute.
  • Die Digitalanzeige gibt die Betriebstemperatur an.
  • Mehrere Voreinstellungen sorgen für eine einfache Bedienung.
  • Hohe Effizienz spart Energie.
  • Kompakte, platzsparende Bauweise
Spezifikation
Spezifikation
40-300 °C plus-oder-minus 5 °C
Trockenofen
100/230 V
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Glastrocknungsöfen