Learn More
BUCHI Glastrocknungsöfen
Schonendes Trocknen mit vollständiger Probensichtbarkeit
Marke:  BUCHI 046600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10131031
  • 4675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektrisch leitfähige Glasschläuche ermöglichen jederzeit die vollständige Sichtbarkeit der Proben.
  • Eine schonende Probenbehandlung sorgt für hohe Ausbeute.
  • Die Digitalanzeige gibt die Betriebstemperatur an.
  • Mehrere Voreinstellungen sorgen für eine einfache Bedienung.
  • Hohe Effizienz spart Energie.
  • Kompakte, platzsparende Bauweise
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 250 ml
Trockenofen
30 x 41 x 30 cm (11.8 x 16.1 x 11.8 in.) (T x B x H)
50/60 Hz
40-300 °C plus-oder-minus 5 °C
B-585 Trocknend
100/230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Glastrocknungsöfen > Glasofen; Typ: Trocknung