Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz
Erzielen Sie exzellente GC-Trennungen mit dem Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz.
145.65 CHF - 401.14 CHF
Spezifikation
Standardkonzentration | 98 bis 100% |
---|---|
Zur Verwendung mit | GC |
Lagerung | 2 bis 8 °C |
Standardkomponenten | Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(Trimethylsilyl)acetimidat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11557570
|
Thermo Scientific™
TS-38828 |
25 g |
145.65 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11567570
|
Thermo Scientific™
TS-38829 |
100 g |
401.14 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11776957
|
Thermo Scientific™
TS-38830 |
10x 1 ml-Ampullen |
159.11 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Verbessern Sie Ihre GC-Analysen mit dem Thermo Scientific™ BSTFA Silylierungsreagenz. Die hochflüchtigen Nebenprodukte Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid (BSTFA) und Trifluoroacetamid eluieren mit der Lösungsmittelfront. Dadurch sind exzellente chromatographische Trennungen gegeben. Dieses Silylierungsreagenz reagiert mit einer Vielzahl von polaren Verbindungen und eignet sich besonders gut für die GC-Analyse bestimmter TMS-Aminosäuren und TMS-Citratzyklussäuren mit niedrigem Siedepunkt.
BSTFA ist ein leistungsfähiger Thrimethylsilyl-Donor mit einer Donorstärke, die mit der seines nicht fluorierten Analogs, BSA [N,O-bis(trimethylsilyl)acetamid], vergleichbar ist. BSTFA ersetzt bei der Reaktion labile Wasserstoffe in einer Vielzahl polarer Verbindungen durch eine -Si(CH3)3-Gruppe. Diese physikalische Eigenschaft ist besonders bei der Gaschromatographie einiger TMS-Aminosäuren und TMS-Citratzyklussäuren mit niedrigem Siedepunkt nützlich.- Erhöhte Flüchtigkeit der Reaktionsnebenprodukte Mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid und Trifluoracetamid gegenüber entsprechenden nicht fluorierten BSA-Verbindungen
- Erhöhte Flüchtigkeit ermöglicht die Derivatisierung kleiner Moleküle, mit denen die TMS-Derivate zusammen mit den Nebenprodukten von BSA eluieren.
Spezifikation
98 bis 100% | |
GC | |
2 bis 8 °C | |
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(Trimethylsilyl)acetimidat |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trimethylsilyl-2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate