Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz
Erzielen Sie exzellente GC-Trennungen mit dem Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-38829
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11567570
  • 421.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Verbessern Sie Ihre GC-Analysen mit dem Thermo Scientific™ BSTFA Silylierungsreagenz. Die hochflüchtigen Nebenprodukte Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid (BSTFA) und Trifluoroacetamid eluieren mit der Lösungsmittelfront. Dadurch sind exzellente chromatographische Trennungen gegeben. Dieses Silylierungsreagenz reagiert mit einer Vielzahl von polaren Verbindungen und eignet sich besonders gut für die GC-Analyse bestimmter TMS-Aminosäuren und TMS-Citratzyklussäuren mit niedrigem Siedepunkt.
BSTFA ist ein leistungsfähiger Thrimethylsilyl-Donor mit einer Donorstärke, die mit der seines nicht fluorierten Analogs, BSA [N,O-bis(trimethylsilyl)acetamid], vergleichbar ist. BSTFA ersetzt bei der Reaktion labile Wasserstoffe in einer Vielzahl polarer Verbindungen durch eine -Si(CH3)3-Gruppe. Diese physikalische Eigenschaft ist besonders bei der Gaschromatographie einiger TMS-Aminosäuren und TMS-Citratzyklussäuren mit niedrigem Siedepunkt nützlich.
  • Erhöhte Flüchtigkeit der Reaktionsnebenprodukte Mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid und Trifluoracetamid gegenüber entsprechenden nicht fluorierten BSA-Verbindungen
  • Erhöhte Flüchtigkeit ermöglicht die Derivatisierung kleiner Moleküle, mit denen die TMS-Derivate zusammen mit den Nebenprodukten von BSA eluieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC
100 g
100 g
98 bis 100%
2 bis 8 °C
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(Trimethylsilyl)acetimidat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz > 100 g