Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/313/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12889187
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,002g/mL
ISO 387, ISO 649
Stahlschrot
1,250 bis 1,300 g/ml
Hydrometer zur Dichtemessung
0,002 g/mL
190 mm
Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas > Bereich für relative Dichte:1,250 bis 1,300 g/ml