Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
16.75 CHF - 20.75 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0,002g/mL
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 17
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
12809187
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/305/0
0,850 bis 0,900 g/ml
16.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12829197
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/317/0
1,450 bis 1,500 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12879177
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/302/0
0,700 bis 0,750 g/ml
16.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12889177
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/303/0
0,750 bis 0,800 g/ml
16.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12899177
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/304/0
0,800 bis 0,850 g/ml
16.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12819187
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/306/0
0,900 bis 0,950 g/ml
16.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12829187
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/307/0
0,950 bis 1,000 g/ml
16.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12388647
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/308/0
1,000 bis 1.050 g/ml
16.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12398647
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/309/0
1,050 bis 1,100 g/ml
16.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12869187
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/311/0
1,150 bis 1,200 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12308657
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/310/0
1,100 bis 1.150 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12879187
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/312/0
1,200 bis 1,250 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12889187
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/313/0
1,250 bis 1,300 g/ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12809197
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/315/0
1,350 bis 1.400 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12819197
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/316/0
1,400 bis 1,450 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12839197
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/318/0
1,500 bis 1,550 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12849197
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/319/0
1,550 bis 1,600 g/ml
20.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,002g/mL
ISO 387, ISO 649
Stahlschrot
Hydrometer zur Dichtemessung
0,002 g/mL
190 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas