Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke: Brannan™ 10/318/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.Spezifikation
Je 1 | |
0,002g/mL | |
ISO 387, ISO 649 | |
Stahlschrot | |
1,500 bis 1,550 g/ml |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
0,002 g/mL | |
190 mm | |
Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas > Bereich für relative Dichte:1,500 bis 1,550 g/ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur