Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/310/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12308657
  • 20.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,002g/mL
ISO 387, ISO 649
Stahlschrot
1,100 bis 1.150 g/ml
Hydrometer zur Dichtemessung
0,002 g/mL
190 mm
Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas > Bereich für relative Dichte:1,100 bis 1.150 g/ml