Learn More
Berlin Packaging™ Glasgefäß, braun
- Braunes Borosilikatglas
- Bruchsicher
- Chemisch beständig und beständig gegen plötzliche Temperaturänderungen;
- Entspricht den EP-, USP- und JP-Richtlinien.
- Autoklavierbar
73.90 CHF - 209015.45 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10339634
|
Berlin Packaging™
1000733 |
1000 ml |
73.90 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30408803
|
Berlin Packaging™
1000733 |
1000 ml |
209015.45 CHF
50000 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30408799
|
Berlin Packaging™
1000722 |
250 ml |
2023.08 CHF
1344 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Braunes Borosilikatglas
- Bruchsicher
- Chemisch beständig und beständig gegen plötzliche Temperaturänderungen;
- Entspricht den EP-, USP- und JP-Richtlinien.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Glas | |
Topf |