Learn More
Berlin Packaging™ Glasgefäß, braun
  • Braunes Borosilikatglas
  • Bruchsicher
  • Chemisch beständig und beständig gegen plötzliche Temperaturänderungen;
  • Entspricht den EP-, USP- und JP-Richtlinien.
  • Autoklavierbar
Marke:  Berlin Packaging™ 1000733
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10339634
  • 73.90 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Braunes Borosilikatglas
  • Bruchsicher
  • Chemisch beständig und beständig gegen plötzliche Temperaturänderungen;
  • Entspricht den EP-, USP- und JP-Richtlinien.
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
DIN 68
1000 ml
Topf
12/Set
Glas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berlin Packaging™ Glasgefäß, braun > Fassungsvermögen: 1000 ml; Menge: 12 Set