Learn More
Bromacetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Bromacetylbromid wird häufig bei der Synthese von Feinchemikalien, Agrochemikalien, Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Als Acylierungsmittel reagiert es mit 10-H-Phenothiazin, um 10-bromacetyl-10-H-phenothiazin zu ergeben. Ebenso ist es auch an der Herstellung von Bromaktylstärke beteiligt, einem biologisch abbaubaren thermoplastischen Copolymer.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Hydrolysiert leicht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkoholen und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromoacetyl bromide |
Dichte | 2.324 |
Siedepunkt | 147°C to 150°C |
Flammpunkt | >105°C (221°F) |
Geruch | Acrid |
Brechungsindex | 1.546 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2513 |
Beilstein | 605440 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R27L032 | Analysenzertifikat | 28/05/2025 | A19580.22,A19580.36,A19580.14 |
Q09K016 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | A19580.22,A19580.14,A19580.36 |
10246999 | Analysenzertifikat | 05/07/2023 | A19580.22,A19580.14,A19580.36,A19580 |
N22J016 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A19580.14 |
N16I002 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A19580.22,A19580.14,A19580.36 |