Learn More
Bromoessigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
169.32 CHF - 619.08 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13094-51-4
Summenformel C4H4Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 259.87
MDL-Nummer MFCD00045041
InChI-Schlüssel FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC-Name (2-Bromacetyl)-2-bromacetat
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10244884
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
426700050
5 g Glasflasche
169.32 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10788425
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
426700250
25 g Glasflasche
619.08 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bromoessigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals