Learn More
Bromoessigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10244884
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromoessigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10244884
Marke: Thermo Scientific Acros 426700050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 13094-51-4
Summenformel C4H4Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 259.87
MDL-Nummer MFCD00045041
InChI-Schlüssel FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4259817
IUPAC-Name (2-Bromacetyl)-2-bromacetat
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic anhydride
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Menge 5 g
Formelmasse 259.87
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number426700250,426700050
ChargennummerA0453321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number426700250,426700050
ChargennummerA0449712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog Number426700250,426700050
ChargennummerA0449262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog Number426700250,426700050
ChargennummerA0403898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number426700250,426700050
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bromoessigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >